Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (NCI-H1975 cell line)
Código de producto. 18606771 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2
Pack of 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18606771
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP31168860ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantity 2 x 30 μg Vials
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.