Learn More
STEMCELL Technologies Everolimus
Beschreibung
- Everolimus is an inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR)
- It is a hydroxyethyl ether-substituted derivative of rapamycin with improved pharmacokinetic and pharmacodynamic properties
- It inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes by binding to FK506-binding protein (FKBP-12), which then binds to mTOR, leading to complex destabilization and blocked kinase function (Zeng et al.; Lebwohl et al.; Sedrani et al.; Huang & Houghton)
- Inhibits cell proliferation, metabolism, and angiogenesis in a variety of cancers using in vitro and in vivo models (Zhu et al.; Lane et al.; O'Reilly et al.; Lebwohl et al.)
- Acts as an immunosuppressive agent in the context of organ transplantation (Lebwohl et al.; Wullschleger et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 159351-69-6 |
| Synonym | RAD001; SDZ-RAD; Xience |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C53H83NO14 |
| Purity | ≥95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?