Learn More
Ethylene Glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | Neutral |
| Melting Point | -12°C |
| Color | Colorless |
| Density | 1.113g/mL at 25°C |
| Quantity | 6 x 1 L |
| Explosion Limit | 0.153 |
| Flash Point | 111°C (231.8°F) |
| Ignition Point | 752°F |
| Packaging | Poly Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylene glycol
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- H302-Harmful if swallowed.
- H373-May cause damage to organs.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?