Learn More
Ethylene Diamine, TRC
Artikelnummer. 30376077
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30376077 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91769550ML
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Ethylenediamine
CAS 107-15-3
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C2 H8 N2
Quantity 50 mL
Synonym Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine
InChI Formula InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
SMILES NCCN
IUPAC Name ethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 60.1
Formula Weight 60.0687
Percent Purity >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.