Learn More
Ethylboronic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ethylboronic Acid |
| CAS | 4433-63-0 |
| Molecular Formula | C2H7BO2 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 1-Ethaneboronic Acid, Ethaneboronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7BO2/c1-2-3(4)5/h4-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCB(O)O |
| IUPAC Name | ethylboronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 73.89 |
| Formula Weight | 74.0539 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?