Learn More
Ethyl Acrylate (Stabilized with 4-methoxyphenol), TRC
Product Code. 30380979
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30380979 5 g
30383623 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30380979 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE8973005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-88-5
Molecular Formula C5 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Synonym Acrylic acid ethyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate, Ethyl acrylate, Ethyl acrylic ester, Ethyl propenoate, NSC 8263
IUPAC Name ethyl prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C
Specifications
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formula Weight 100.0524
Chemical Name or Material Acrylic acid-ethyl ester
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.