Learn More
Ethyl 9-bromononanoate, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 28598-81-4 |
| Molecular Formula | C11H21BrO2 |
| MDL Number | MFCD06797065 |
| Quantity | 250 mg |
| SMILES | O=C(OCC)CCCCCCCCBr |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.19 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | Ethyl 9-bromononanoate |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?