Learn More
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10646081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mL
Packaging:
Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10646081
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 250030100
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 76008-73-6
Color Yellow
Density 1.4800g/mL
Boiling Point 128.0°C to 130.0°C (1.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass Bottle
Molecular Formula C9H8BrClO2
Refractive Index 1.5575 to 1.5595
MDL Number MFCD00013635
Quantity 10 mL
Specific Gravity 1.48
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl5-bromo-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-, ethyl ester, pubchem3702, acmc-1bb9d, ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate, ethyl 5-bromo-2-chloro-benzoate, a-ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, attercop-chm at115127, ethyl 5-bromo2-chlorobenzaldehyde
InChI Key AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
IUPAC Name ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 263.515
PubChem CID 144749
Formula Weight 263.52
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis