Learn More
Ethyl 4-nitrophenylacetate, 98%
Product Code. 11418983
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11418983
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11101.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-26-1 | C10H11NO4 | 209.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-26-1
Molecular Formula C10H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 209.20
MDL Number MFCD00017046
InChI Key DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 79517
IUPAC Name ethyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 62°C to 66°C
Quantity 5 g
Beilstein 2053241
Formula Weight 209.2
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl 4-nitrophenylacetate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt