Learn More
Ethyl 3-Aminobenzoate Methanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30136849
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30136849 50 g 50g
17931585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30136849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE67856550G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886-86-2
Molecular Formula C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 261.29
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate
IUPAC Name ethyl 3-aminobenzoate;methanesulfonic acid
SMILES CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
Specifica
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight 261.0671
Chemical Name or Material Tricaine Methanesulfonate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.