Learn More
Ethyl 3,5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10595753
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10595753
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01223DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 35691-93-1
Molecular Formula C8H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.196
MDL Number MFCD00159638
InChI Key BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
PubChem CID 215436
IUPAC Name ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 168.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato