Learn More
Ethyl 2-isocyanato-4-(methylthio)butyrate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397856
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
2g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11397856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13059.04
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 64505-12-0
Molecular Formula C8H13NO3S
Molecular Weight (g/mol) 203.256
MDL Number MFCD00078433
InChI Key IWXRXGRHXXLVHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-isocyanato-4-methylthio butyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylthio butanoate, ethyl alpha-isocyanato gamma-thiomethyl butyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylthiobutyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid,2-isocyanato-4-methylthio-, ethyl ester
PubChem CID 351396
IUPAC Name ethyl 2-isocyanato-4-methylsulfanylbutanoate
SMILES CCOC(=O)C(CCSC)N=C=O
Especificaciones
Boiling Point 155°C (24 mmHg)
Refractive Index 1.478
Quantity 2 g
UN Number UN2206
Beilstein 1710840
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 203.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 2-isocyanato-4-(methylthio)butyrate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado