Learn More
Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474117
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15474117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31521.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 460081-18-9
Molecular Formula C6H6ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 175.568
MDL Number MFCD06660120
InChI Key SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763184
IUPAC Name ethyl 2-chloro-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Especificaciones
Melting Point 97°C to 98°C
Quantity 250 mg
Synonym ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Formula Weight 175.57
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado