Learn More
Descrizione
- It Used in cell culture applications at approximately 100 mg/liter.
- Depending upon the strain of bacteria, erythromycin has been used between 50 and 200 mg/L to control bacterial growth.
- Erythromycin resistance can be induced in bacteria.
- Erythromycin is a macrolide antibiotic that bind to the 50S ribosomal subunit and inhibit protein synthesis.
- This is an antimicrobial substance produced by the growth of certain strains of Streptomyces erythreus.
- It is a mixture consisting largely of erythromycin A with lesser amounts of erythromycins B and C.
Specifica
Specifica
| Type | Erythromycin |
| Physical Form | Powder |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Assay Percent Range | ∽ 98% |
| Synonym | E-mycin, Erycin |
| Formula Weight | 733.95 |
| Chemical Name or Material | Erythromycin |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?