Description
- Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
- Control button and ejector's low operating force are positioned for ergonomics
- 4-digit, magnifying-shape volume display
- Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
- Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
- Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service (not available for 5 and 10 mL pipettes)
- Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip (not available for 5 and 10 mL pipettes)
- Has ability to be autoclaved without disassembling
Applications
- Pipetting liquids
- Mixing liquids
- Filling of plates, gels, and reaction vessels
- Phase extraction and removal of supernatants
Specifications
Specifications
| Accuracy | ±8% at 0.5μL, ±2.5% at 1μL, ±1.5% at 5μL, ±1% at 10μL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Medium Gray |
| Number of Channels | 8 |
| Type | Mechanical Pipette |
| Volume (Metric) | 0.5 to 10 μL |
| Display | 4 Digits |
| Finger Style | Ergonomic |
| Includes | ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
| Increments | 0.01 μL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?