Learn More
Beskrivelse
Use these adapters with Eppendorf pipet tips. Eppendorf™ Adapters for Combitips Advanced™ Pipet Tips are color-coded and autoclavable.
- Available in 25 and 50mL
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (Metric) | 50 mL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantity | 7 Pk. |
| Color Code | Light Gray |
| For Use With (Equipment) | 50 mL Biopur Quality Tip |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?