Learn More
Memmert™ Entry Port Rear (Individual Position)
Product Code. p-7220919 Shop All Memmert Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17119654
missing translation for 'mfr': Memmert™ HPP1060ecoF6
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Entry port with flap closure and custom position TBC in the back
  • Not in combination with illumination units
  • Moisture tight
  • Can be closed by flap and silicone stopper
Spezifikation
Color Clear
For Use With (Equipment) HPP1060eco
Diameter (Metric) 23 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt