Learn More
Beschreibung
Includes
Twelve 8-well strips in a support frame. Additional support frames also available separately.
- For ELISpot and protein binding assays
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Strip Plate |
| Array | 1 x 8 |
| Color | Clear |
| Product Type | Microplate 8-Well Strip |
| Material | ABS Plastic |
| No. of Wells | 8 |
| Sterility | Sterile |
| For Use With (Application) | ELIspot and protein binding assays |
| Quantity | 10/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?