Learn More
Merck MultiScreen™ Column Loaders
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
:
Replacement scraper for all column loaders
Descrizione
- For use with all type of column loaders
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Material | ABS Plastic |
| For Use With (Application) | Use for loading column loader plate with resin or beads |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto