Learn More
Merck Immobilon™-P PVDF Membrane
Descrizione
Immobilon™ PVDF membranes are offered in four types, each optimized for a different protein blotting application. Convenient blotting sandwiches feature pre-cut sheets of membrane and blotting filter paper. Immobilon™ PVDF membranes have high protein adsorption, so you won’t lose proteins during transfer or reprobing. The open pore structure makes it easy to access bound proteins and remove unbound probes. In addition, Immobilon™ PVDF membranes optimized for fluorescent blots dramatically increase signal-to-noise ratios for high sensitivity in quantitative, multiplexing applications.
Specifica
Specifica
| Length (Metric) | 26.5 cm |
| Width (Metric) | 3.75 m |
| For Use With (Application) | Optimized for binding proteins transferred from a variety of gel matricies |
| Format | Roll |
| Material | PVDF |
| Pore Size | 0.45 μm |
| Dimensions (LxW) | 3.75 m x 26.5 cm |
| Product Line | Immobilon |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?