Få mere at vide
Edwards Fittings for BOC High Vacuum Pumps: Blank Flange
Artikelnummer. 12080293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Type:
NW25 Nozzle
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12080293 NW25 Nozzle Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12080293 Leverandør Edwards Leverandørnr. C10514645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.05€
    24.15€ / Pack of 1
    Save 10.90€
    31% Off
Estimated Shipment: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For use with BOC high vacuum pumps
  • Made of aluminum
  • Aluminum is ideal for achieving dependable cost-effective performance down to 10-7mbar
Tekniske data
Diameter (English) Inside 2/10 in.
Diameter (English) Outside 2/5 in.
Diameter (Metric) Outside 12 mm
Diameter (Metric) Inside 7 mm
For Use With BOC high vacuum pump
Material Aluminum
Overall Length (English) 1.57 in.
Overall Length (Metric) 4 cm
Type NW25 Nozzle
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.