Learn More
Fisherbrand™ Plain Economy PTFE Stir Bar
Product Code. 11775134 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Diameter (Metric):
3 mm
8 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 100
Product Code. 11775134
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Provides stable stirring action. The plain economy PTFE magnetic stir bar work within a wide range of conditions, low prices from high-volume manufacturer.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Diameter (English) 0.125 in.
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Length (English) 0.5 in.
Coating PTFE
Diameter (Metric) 3 mm
Length (Metric) 12 mm
Material PTFE
Quantity 10/Pk.
Type Stir Bar
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis