missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD117 (cKIT) Positive Selection Kit
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 x 109 Cells
missing translation for 'unitSize'
1 set
Descripción
- The EasySep™ Mouse CD117 (cKIT) Positive Selection Kit is designed to isolate CD117+ cells from single-cell suspensions of bone marrow by positive selection
- The cocktail contains a combination of PE-labeled antibodies that is directed against CD117, which are then recognized by antibody complexes that are directed against PE and dextran
- Labeled cells are bound to magnetic particles and separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
Especificaciones
Especificaciones
| Cell Type | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| For Use With (Application) | Cell Isolation |
| Quantity | 2 x 109 Cells |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido