Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Probed Test Ear Plugs
Product Code. 15789637
Click to view available options
Model:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Size:
Small
Universal
Product Type:
Classic™ Small
Express™
FX™
Model 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Dimensione della confezione:
50 pairs
Pack of 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15789637
Marca: 3M™ 7000002409
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
  • Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
  • Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
  • Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
  • 50 pair per case
  • 3M PSD products are for occupational use only
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
For Use With (Application) Health & Safety Fit Testing 1100
High Visibility No
Model 393-2010-50
Packaging Type Poly bag
Pairs per Package 50 Pairs/Cs
Plug Material Polyurethane
Plug Color Orange
Corded Uncorded
Plug Shape Bullet
Product Type Model 1100
Metal Detectable No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato