Learn More
Dysprosium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO)
Product Code. 11323877
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11323877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035692.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-74-8
Molecular Formula Cl3Dy
Molecular Weight (g/mol) 268.85
MDL Number MFCD00010984
InChI Key BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name dysprosium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Spezifikation
Melting Point 718°C
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Merck Index 14,3482
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 268.86
Percent Purity 99.98%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.67 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Dysprosium(III) chloride, Ultra dry
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt