Learn More
ABEBA™ Dynamic Blue Occupational Clogs Ob ESD
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Descripción
- Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
- Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Water repellent, blue knitted textile
- Non foldable heel strap, adjustable
- Removable active comfort insole
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blue |
| Material | Knitted Fabric |
| Size | 38 |
| Certifications/Compliance (Europe) | ESD dissipative to EN 61340 Climate class 1, Comply to EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Clogs |
| Waterproof | Water Repellent |
| Product Type | OB SRC ESD |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido