Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Jar, with lid
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacity (Metric):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
Descripción
Ideally, containers that can be closed are used to store substances and materials. In this way, substances and materials can be protected from unwanted effects. These containers are available in various shapes such as cans, cylinders or jars. The choice of the vessel depends on the application and/or nature of the material.
- With lid for safe storage and transport
- Fired-on, highly durable white ceramic
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 75 mL |
| For Use With (Application) | Storage and transport |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Quantity | 10/Pk. |
| Diameter (Metric) | 60 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido