Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Funnel, ribbed
Codice prodotto. 11796818 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11796818
Marca: DWK Life Sciences 213523802
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A funnel enables a clean transfer and filtration of liquids.
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
  • A sticking to a smooth glass surface and thus a slowing down of the filtration speed is prevented by the ribbed shape
  • The ribbed form is ideal for filtering with round-paper
  • Fired-on, highly durable white print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric)Top 70 mm
Material Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Application) Filtering of liquids; The spillage of substances is avoided; Filtering
Quantity 10/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato