Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks With Conical Ground Joint
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Standard Taper Joint:
NS19/26
NS29/32
Packungsgröße:
Each
Pack of 10
Beschreibung
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Includes | With scale (approx. volume/mL), with inscription label |
| Standard Taper Joint | NS29/32 |
| Diameter (Metric) Outer | 131 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur