Learn More
Si Analytics™ DURAN™ Burette Cylinder
Shop All SI Analytics Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
50 mL
Unit Size:
Each
Description
- Burette cylinder
- For use wtih interchangable units
Specifications
Specifications
| Color | Colorless |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| No. per Pack | 1 Each |
| Type | Buret Cylinder |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion