Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Beaker, high form, with spout
Product Code. p-7189455 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 2
Product Code. 11762232
Brand: DWK Life Sciences 211161704
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Due to its shape, the beaker is a universal product for a wide range of laboratory applications.
Beakers are cylindrical vessels with a straight side wall. Thanks to this shape, beakers are universally usable laboratory vessels and usually serve as cooking glasses, collecting vessels and for preparing, mixing and heating solutions. Easy filling is possible via the large vessel opening. Beakers are available in various shapes and sizes: high and low, with or without spout, with or without scale.
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diameter (Metric) Outer 38 mm
Capacity (Metric) 50 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts
No. per Pack 10/Pk.
Autoclavable Autoclavable
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis