Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ 300 mL Erlenmeyer Flask with Hollow Glass Stopper
Beskrivning
- Reinforced standard ground neck
- Joint size durably marked on neck
- Joint size of 29/32
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Closure Material | Glass |
| Capacity (Metric) | 300 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| For Use With (Application) | Iodine determination |
| Neck Style | Ground, reinforced |
| Standard Taper Joint | 29/32 |
| Graduated | Yes |
| Bottom Shape | Flat |
| Closure Type | Hollow |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?