Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2
Product Code. 18762154
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit (5 x 384-well Plates)
1 Kit (for 5 Plates)
Unit Size:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18762154 1 Kit (for 5 Plates) 1 set
30041814 1 Kit (5 x 384-well Plates) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18762154 Supplier R&D Systems™ Supplier No. DY008B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.94€
    248.85€ / 1 sets
    Save 30.09€
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Specifications
Product Line R&D Systems
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
For Use With (Application) ELISA
Quantity 1 Kit (for 5 Plates)
Storage Requirements Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.