Learn More
Descrizione
- The 2 L Bead or Water Bath is designed for precision temperature control when used with water, or with thermal beads.
- The model features a button that can toggle between Bead or Water mode.
- Mode selection automatically balances heating and sensing elements for precise, uniform temperature control
- While the majority of research laboratories today are using water baths, many prefer the convenience of bead baths due to the easier maintenance, rackless compatability, and angled loading possibilities
- Separate modes for thermal beads or water
- In-lab calibration function
- Advantages of a thermal bead incubation:
- Eliminates constant refills (Burn-out protection)
- Accessory free securing of tubes and bottles
- Allows angled placement, optimized space
- Runs constant (no wait for heat-up)
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 10 L |
| Temperature Range | Water: +5°C ambient to 80°C,Beads: +5°C ambient to 70°C |
| Type | Sand Bath |
| Dimensions (D x W x H) | 27.4 x 40.6 x 30.5 cm |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 24 x 30 x 15.5 cm |
| Voltage | 230 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?