Learn More
Abnova™ dsRNA Marker Easy
Produktkod. 16052038
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
125 μL
Förpackningsstorlek:
125µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
16052038 125 μL 125µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16052038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0006.125uL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
an ideal size marker for determinating sizes of double-stranded RNAs
  • The dsRNA Marker Easy is supplied in a ready-to-load mixture of loading dye (containing Tris-HCl buffer, glycerol, EDTA sodium salt, sodium chloride, bromphenol blue) and an ideal size marker for determinating sizes of double-stranded RNAs.
  • The dsRNA Marker Easy consists of ten double-stranded RNAs, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 and 1,000 base pairs.
  • In 5 ul of the dsRNA Marker Easy, a 20 bp of dsRNA is approximately 50 ng.
  • The dsRNA Marker Easy can be visualized by UV light after ethidium bromide staining.
Specifikationer
For Use With (Application) Electrophoresis
Quantity 125 μL
Storage Requirements Store at -80°C Repeated freeze/thaw cycles should be avoided
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.