Learn More
Doxylamine succinate, 98%
Codice prodotto. 13545040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize':
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging missing translation for 'unitSize'
13545040 50 g Glass bottle 50g
13535040 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13545040 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 449540500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 562-10-7 | C21H28N2O5 | 388.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 562-10-7
Molecular Formula C21H28N2O5
Molecular Weight (g/mol) 388.46
MDL Number MFCD00056168
InChI Key KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
PubChem CID 11224
ChEBI CHEBI:82461
IUPAC Name butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 50 g
Formula Weight 388.46
Chemical Name or Material Doxylamine succinate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxylamine succinate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.