Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Mobile Unit Kits
Codice prodotto. 15906991
Click to view available options
Width (English):
18 in.
21 in.
24 in.
Width (English) Shelf:
18 in.
21 in.
24 in.
Finish:
Chrome
Heavy Polymer
Metroseal Green Epoxy
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15906991
Marca: Metro™ LBTM21S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kit provides components for shelving units that fit on tracks for added mobility
  • For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ and MetroMax i™ shelving systems
  • Kit includes eight 74 in. (188cm) high -UP posts, four V-groove casters; one stainless steel center channel caster assembly, donut bumpers, tie bar brackets and other hardware
Order Info
Order one kit per double-deep system. Shelves are sold separately.
Specifica
Product Type Mobile Unit Kit
Finish Stainless Steel
For Use With (Equipment) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ shelving system
Includes Eight 74 in. high up posts, four V-groove casters, one Stainless Steel center channel caster assembly, donut bumpers, tie bar brackets and other hardware
Width (English) Shelf 21 in.
Width (English) 21 in.
Width (Metric) Shelf 53 cm
Width (Metric) 53 cm
Material Stainless Steel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato