Learn More
Emma Safety Footwear Donovan S3 Shoe
Product Code. 17532646
Change view
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size unitSize
17532646 39 1 pair
17542646 40 1 pair
17552646 41 1 pair
17562646 42 1 pair
17572646 43 1 pair
17582646 44 1 pair
17592646 45 1 pair
17502656 46 1 pair
17512656 47 1 pair
17522656 48 1 pair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17532646 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM99456939
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
  • S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
  • Metal Free
  • The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
  • A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
  • It gets its name from the highly supportive reinforced heel. This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
  • DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
  • Industries:
    • Logistics & transport
    • Electronics
    • Construction & technology
    • Manufacturing
    • Nature & environment
Spécification
Certifications/Compliance ISO 20345:2011
Closure Type Laces
Color Brown
For Use With (Application) Logistics and Transport, Electronics, Construction and Technology, Manufacturing, Nature and Environment
Liner Material Hydro-Tec Antibacterial
Material Nubuck, Oiled Nubuck
Size 39
Fit Extra-wide Width
Ankle Style High
Product Type Safety Shoe
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.