Learn More
Thermo Scientific Chemicals DNA Marker, high range, 1,000 Base Pair Ladder
Product Code. p-7082348
Click to view available options
Quantity:
1 mL
2 mL
Packungsgröße:
1mL
2mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15405449
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63178.XF
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
DNA ladders are used in gel electrophoresis to determine the size and quantity of testing DNA fragments of genomic, plasmid, and PCR DNA. It is commonly used in the studies of plasmid DNA and PCR products. 1 kb DNA Ladder has been used as a molecular marker to determine the molecular weight and size of double stranded DNA during electrophoresis. 1 kb Ladder contains 11 fragments consisting of 500 bp repeats from 0.5 to 3 kb, 1 kb repeats from 3 to 6 kb, and 2 kb repeats from 6 to 10 kb. In NA electrophoresis, five ?l of the marker should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel. Suitable for use in Northern and Southern blotting. All DNA markers can be stained with ethidium bromide, SYBR™ Green, and Nancy-520.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Molecular Weight Marker
Form Liquid
Quantity 1 mL
Storage Requirements −30° to −10°C
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt