Learn More
DL-Tryptophanamide, 98%
Codice prodotto. 15489808
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15489808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63227.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6720-02-1
Molecular Formula C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.25
MDL Number MFCD03826622
InChI Key JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 89366
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Specifica
Color White
Synonym 2-phenoxybiphenyl, 2-phenoxy-1,1'-biphenyl, 2-phenyloxybiphenyl, phenoxy-2-diphenyl, 1,1'-biphenyl, phenoxy, 1,1'-biphenyl, 2-phenoxy, o-diphenyl phenyl ether, 2-biphenylyl phenyl ether, ether, 2-biphenylyl phenyl, phenyl biphenyl ether
Quantity 5 g
Formula Weight 203.24
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material DL-Tryptophanamide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato