Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidine monohydrochloride monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11423227
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11423227
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals A16165.22
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 123333-71-1 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123333-71-1
Molecular Formula C6H12ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 209.63
MDL Number MFCD00151028
InChI Key CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid;hydron;chloride;hydrate
SMILES [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Specifica
Melting Point ∼250°C (decomposition)
Solubility Information Insoluble in water.
Quantity 100 g
Formula Weight 209.63 (191.62 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato