Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 156.0°C to 161.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Loss on Drying | 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+ |
| Linear Formula | HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 157.61 |
| Percent Purity | ≥94.0% (HPLC) |
| Chemical Name or Material | DL-Cysteine hydrochloride |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P362-Take off contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?