Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginine hydrochloride
Code produit 15494029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15494029 25 g 25g
15484029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15494029 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61420.14
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism | CAS: 32042-43-6 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32042-43-6
Molecular Formula C6H15ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 210.662
MDL Number MFCD00064549
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
IUPAC Name 2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Color White
Quantity 25 g
Formula Weight 210.67
Physical Form Powder
Chemical Name or Material DL-Arginine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.