Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 59°C to 63°C |
| Boiling Point | 160°C to 165°C |
| Packaging | Plastic bottle |
| Quantity | 25 g |
| Beilstein | 81853 |
| Formula Weight | 206.33 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Assay | Dry basis |
| Chemical Name or Material | DL-alpha-Lipoic Acid |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?