Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Disposable PVDF Flow Tubes
Product Code. 30284832
Click to view available options
Includes:
12 mm HB Single-Use Tubes
Unit Size:
1 pack
Product Code. 30284832
Brand: Saint-Gobain Performance Plastics 0085PH000TX
Ruby and PVDF wetted parts for durability and chemical resistance, designed for various mounting models for single-use biopharma and medical applications
  • Single-use design for sterile and disposable applications
  • Made from PVDF with ruby wetted parts for durability
  • High chemical and mechanical resistance
  • Gamma sterilizable up to 50kGy
  • Compatible with multiple mounting styles
  • Sold in packs of 10
  • Housing and electronics sold separately
  • Suitable for biopharma and medical environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Equipment) Tubeholder, Clamp System, Clip Mounting
Type Flow Tube
Includes 12 mm HB Single-Use Tubes
Airflow Rate 0.5 to 20 L/min.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado