Learn More
Disposable Inoculation Loop, 1μL
Click to view available options
Volume:
1 μL
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
Descripción
- High impact, polystyrene, disposable inoculating loops
- 200mm long to reduce the risk of contamination
- Includes 50 grip seal bags of 20 ea.
Especificaciones
Especificaciones
| Disposable | Single-use |
| Volume | 1 μL |
| Length (Metric) | 200 mm |
| Material | Plastic |
| Sterility | Non-sterile |
| Product Type | Inoculating Loop |
| For Use With (Equipment) | Laboratory and Research use |
| Quantity | 1000 Plastic Culture Loops (50 bags of 20) |
| For Use With (Application) | Laboratory and Research use |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido