Learn More
Kartell™ Disposable Centrifuge Tubes with Rim
Product Code. 10488652
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
Length (Metric):
86 mm
87 mm
101 mm
Unit Size:
Pack of 2000
Pack of 4000
Artikelnummer. 10488652
Brand: Kartell™ 8831900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Manufactured from PP (Polypropylene) or PS (Polystyrene) for good chemical resistance. Kartell™ Disposable Centrifuge Tubes with Rim come with a round or conical bottom and are the ideal solution for centrifuge needs.
  • Disposable
  • Available in round or conical bottom
  • With rim
  • Available in PP or PS
  • For use with centrifuge
Tekniske data
Certifications/Compliance CE/IVD
Color Neutral
Capacity (Metric) 5 mL
Material Polypropylene
For Use With Laboratory use
Shape Cylindrical
Length (Metric) 86 mm
Diameter (Metric) 12 mm
Product Type Centrifuge Tube
Max. RCF 1300 RCF
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.