Learn More
KGW Isotherm™ Dish-Shaped Dewer Flasks, Aluminum Cover
Descripción
- Made of borosilicate glass according to ISO 3585
- Structured aluminum cover: antimagnetic and stainless
- Fully silvered
- Applications:
- tempering of round bottom flasks
- cooling of small samples
- suitable as a hot or cold bath
- suitable on magnetic stirrer
- Chemical characteristics:
- Hydrolytic resistance: according to ISO 719 (98°C)
- Hydrolytic resistance: according to ISO 720 (121°C)
- Acid resistance: according to ISO 1776
- Alkaline resistance: according to ISO 695-A2
- Temperature range:
- Glass refill from -200°C to + 150°C, for a short time 200°C
- Casing with mounting rubber and Latizell buffer from -10°C to + 60°C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Silver |
| Diameter (Metric) Inner Mouth | 77 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 95-110 mm |
| For Use With (Application) | Tempering, Cooling, Warming, Stirring |
| Height (Metric) Inner | 50 mm |
| Height (Metric) | 90 mm |
| Model | SCH 9 CAL |
| Base Material | Aluminum |
| Capacity (Metric) | 120 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?