Learn More
Lovibond™ Comparator Disc
Product Code. 12744527
Click to view available options
Analytes:
Ammonia
Chlorine
Chlorine (DPD)
Dissolved Oxygen
Hydrazine
Iron
Nitrate
Ortho-phosphate
ph Value
Description:
Disc 2/1B
Disc 2/1E
Disc 2/1H
Disc 2/1J
Disc 3/113
Disc 3/116
Disc 3/142
Disc 3/2 Hypo
Disc 3/40A
Disc 3/40B
Disc 3/40K
Disc 3/70
Disc NAB
Disc NOE
Disc: NOH
Packungsgröße:
Each
Pack of 2000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12744527
Marke: Lovibond™ 283120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lovibond™ Comparator Disc uses an array of glass fade-free color match standards for chemical test color comparison.
  • Easy to use, visual assessment of the sample; simply rotate disc to match color
  • Glass, fade-free standards for longevity of use
  • Shock resistant, scratch resistant
  • Optional lighting units for guaranteed lighting conditions 24 hours/day
  • Optional Nessleriser systems for longer path lengths
  • More than 400 color discs are available for the Comparator 2000+
  • Lovibond™ color standards consist exclusively of through-and-through colored and flat-ground glasses
Spezifikation
Analytes Ammonia
Description Disc NAB
For Use With (Equipment) Comparator 2000+
Range 0.08, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.4, 0.44, 0.48, 0.52mg/L NH3
Type Color Comparator Disc
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt