Learn More
DiversifiedBiotech Direct Thermal Roll Labels
Description
- Direct Thermal Cryo-Tags™ formatted to work with most direct thermal printers
- Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both
- Cryogenic labels are suitable for a variety of applications
- Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer
Specifications
Specifications
| Adhesive Type | Peel and Stick, Acrylic |
| Color | White |
| Finish | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Direct Thermal |
| Product Type | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Dimensions (L x W) | 0.94 x 0.50 in. |
| Length (English) | 0.94 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?